Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULDKVALITETS glasindsatser til 2 ml HPLC & GC ampler, niveau 3
Artikelnummer. 17895224 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Grundstil:
Konisk
Yderbund Stil: Rund bund Indre bundstil: Flad bund
Ydre basestil: Konisk Indre basestil: Konisk
Volumen (metrisk) i alt:
0,2 ml
0,3 ml
Højde (metrisk):
31 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grundstil Volumen (metrisk) i alt Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17895224 Ydre basestil: Konisk Indre basestil: Konisk 0,2 ml 32 mm Pakke med 100
17393973 Konisk 0,2 ml 31 mm -
17885224 Yderbund Stil: Rund bund Indre bundstil: Flad bund 0,3 ml 32 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17895224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PCV802C1G
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til højtydende LC-MS- og GC-MS-analyser af polære eller pH-følsomme analytter anvendes SureSTART GOLD-Grade Glasindsatser (niveau 3) til 2 ml HPLC- og GC-ampuller.
Vælg Thermo Scientific SureSTART GOLD-grade glasindsatser (niveau 3) med 2 ml ampuller, når du analyserer små prøvestørrelser (2 ml prøver), der indeholder analytter såsom polare forbindelser, der stærkt adsorberer på en glasoverflade eller er følsomme over for pH-ændringer i prøver. Vores Level 3-indsatser er lavet af lavadsorption GULD-kvalitetsglas og tilbyder:
  • Højeste glasrenhed tilgængelig
  • Lavest mulig overfladeaktivitet
  • Ultra-lav adsorption og pH-skift til ultra-sporanalyse
  • Kompatibilitet med 2 ml skrue-, snap- og crimp-ampuller
Level 3-ampuller er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosamplere. Køb i store mængder for større besparelser.
Funktionsegenskaber
  • Fås i klart og ravfarvet glas
  • Tilgængelige graderede og ikke-graderede formater
  • For en sikker, lækagefri forsegling, kombinér med SureSTART™ 8 mm skruelåg og septa
Ydelsesniveau 2 – for højkapacitetsapplikationer
  • Opfylder kravene i USA, EU og JPN Pharmacopeia
  • Optimal til GC-, LC- og MS-applikationer
  • Lavt metalindhold, udvindelige og udvaskbare stoffer for ensartede analytiske resultater
  • Understøtter sporbare, reproducerbare og validerede resultater uden afbrydelser i gennemstrømningen
Specifikation certificeret
  • Dimensionsbekræftet for fuld autosampler-kompatibilitet
  • Inspiceret via automatiserede optiske og målesystemer for at opretholde strenge tolerancer
  • Fremstillet af ensartet, fejlfrit glas for pålidelig ydeevne
Partiet kan spores_x000D_
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat tilgængeligt efter lotnummer til revision og dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 3.5 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale GULD-kvalitetsglas
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) (U) HPLC, GC, MS
Uddannet Nej
Indsæt type Ingen
Materiale (coating) Nej
Emballagetype 1 Pk af 100
Størrelse (metrisk) åbning 8 mm
Volumen (metrisk) rest 2μ L
Grundstil Ydre basestil: Konisk Indre basestil: Konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0,2 ml
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 0.15 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Crimp