Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULDKVALITETS glasindsatser til 2 ml HPLC & GC ampler, niveau 3
Artikelnummer. 17885224 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Grundstil:
Konisk
Yderbund Stil: Rund bund Indre bundstil: Flad bund
Ydre basestil: Konisk Indre basestil: Konisk
Volumen (metrisk) i alt:
0,2 ml
0,3 ml
Højde (metrisk):
31 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grundstil Volumen (metrisk) i alt Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17885224 Yderbund Stil: Rund bund Indre bundstil: Flad bund 0,3 ml 32 mm -
17393973 Konisk 0,2 ml 31 mm -
17895224 Ydre basestil: Konisk Indre basestil: Konisk 0,2 ml 32 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17885224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PCV803R1G
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til højtydende LC-MS- og GC-MS-analyser af polære eller pH-følsomme analytter anvendes SureSTART GOLD-Grade Glasindsatser (niveau 3) til 2 ml HPLC- og GC-ampuller.
Vælg Thermo Scientific SureSTART GOLD-grade glasindsatser (niveau 3) med 2 ml ampuller, når du analyserer små prøvestørrelser (2 ml prøver), der indeholder analytter såsom polare forbindelser, der stærkt adsorberer på en glasoverflade eller er følsomme over for pH-ændringer i prøver. Vores Level 3-indsatser er lavet af lavadsorption GULD-kvalitetsglas og tilbyder:
  • Højeste glasrenhed tilgængelig
  • Lavest mulig overfladeaktivitet
  • Ultra-lav adsorption og pH-skift til ultra-sporanalyse
  • Kompatibilitet med 2 ml skrue-, snap- og crimp-ampuller
Level 3-ampuller er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosamplere. Køb i store mængder for større besparelser.
Funktioner
Brug GOLD-Grade indsatsen med
  • Thermo Scientific 2 mL/9 mm hætteglas med skruer og hætter
  • Thermo Scientific 2 mL/11 mm krympe- og snaphætteglas og hætter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 2.3 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale GULD-kvalitetsglas
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) (U) HPLC, GC, MS
Uddannet Nej
Indsæt type Ingen
Materiale (coating) Nej
Emballagetype 1 Pk. af 100
Størrelse (metrisk) åbning 8 mm
Volumen (metrisk) rest 2μ L
Grundstil Yderbund Stil: Rund bund Indre bundstil: Flad bund
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0,3 ml
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 0.25 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Crimp