Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULD-kvalitets glasindsatser (niveau 3) til 2 ml HPLC og GC ampuller
Artikelnummer. 17393973 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Grundstil:
Konisk
Rund
Volumen (metrisk) i alt:
0,2 ml
0,3 ml
Højde (metrisk):
31 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grundstil Volumen (metrisk) i alt Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17393973 Konisk 0,2 ml 31 mm -
17895224 Konisk 0,2 ml 32 mm Pakke med 100
17885224 Rund 0,3 ml 32 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17393973 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PME02CG
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Brug SureSTART (niveau 3) GULD-kvalitets glasindsatser til små prøvemængder med analytter, der stærkt adsorberer på glas eller er pH-følsomme
Vælg Thermo Scientific SureSTART GOLD-grade glasindsatser (niveau 3) med 2 ml ampuller, når du analyserer små prøvestørrelser (2 ml prøver), der indeholder analytter såsom polare forbindelser, der stærkt adsorberer på en glasoverflade eller er følsomme over for pH-ændringer i prøver. Vores Level 3-indsatser er lavet af lavadsorption GULD-kvalitetsglas og tilbyder:
  • Højeste glasrenhed tilgængelig
  • Lavest mulig overfladeaktivitet
  • Ultra-lav adsorption og pH-skift til ultra-sporanalyse
  • Kompatibilitet med 2 ml skrue-, snap- og crimp-ampuller
Level 3-ampuller er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosamplere. Køb i store mængder for større besparelser.
Funktioner
Brug GULD-Grade Insert med
  • Thermo Scientific 2 ml/9 mm skrueflasker og hætter
  • Thermo Scientific 2 ml/11 mm crimp- og snap-hætteglas og låg
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionsbekræftede
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2-ampuller har meget lavt metalindhold og udvaskningsmidler for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine regulatoriske krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3-produkter pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale GULDKVALITETSGLAS
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Mikroprøvetagning
Indsæt type Indlæg til HPLC- og GC-ampuller
Emballagetype 1 pakke med 1000
Størrelse (metrisk) åbning 6 mm
Volumen (metrisk) rest 4 μl
Grundstil Konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0,2 ml
Mængde 1000
Volumen (metrisk) Brugbar 0.15 mL
Til brug med (udstyr) 2 ml ampuller
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 31 mm
Produkttype GULD-kvalitets glasindsats