Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glasindsatser til 2 ml hætteglas, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. p-9625005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Grundstil:
Flad base
Konisk
Konisk med PE Polyspring
Konisk med Pulled Point
Præcisionspunkt konisk
Materiale:
Borosilikatglas
Glas
Silaniseret glas
Volumen (metrisk) Brugbar:
0.25 mL
0.35 mL
0.45 mL
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
500/Pk.
5000/Pk.
Artikelnummer. 17303983
Brand: Thermo Scientific™ 6PME03C1SP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ Ydeevneniveau 3 glasindsatser i 2 mL hætteglas med skrue, snap eller crimp top, når der analyseres meget små prøvestørrelser (mindre end 2 mL). Bemærk: Køb er kun for glasindsatser
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ Ydelsesniveau 3 Indsæt med 2 mL hætteglas ved analyse< 2 mL prøver for at maksimere injektionsvolumenet. Disse glasindsatser har en lille samlet volumenkapacitet på< 400μ L, med et minimum restvolumen på 2μ L. Når de er placeret og forseglet inde i et 2 mL hætteglas, kan mikroprøver bruges i konventionelle autosamplerbakker. Vælg mellem polyfjedre konisk, trukket spids konisk eller flad bund indsatsformater. Koniske skær er mest effektive med restvolumener på 2-4μ L. Disse indsatser er Performance Level 3, hvilket betyder, at de er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre fysiske dimensioner og opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia.
Bemærk: Køb er kun for glasindsatser
Funktioner
  • Brug 9 mm hætteglas med skruetop, 11 mm snap top hætteglas eller 11 mm crimp top hætteglas med disse indsatser
  • Forsegl disse hætteglas med 9 mm skruelåg eller 11 mm krympe-/snap-hætter og den tilsvarende septa afhængigt af hvilken hætteglastype du bruger
Ydelsesniveau 3 indsatser– til højtydende applikationer
  • Polyspring koniske indsatser bruger en polyethylenfjeder til at centrere bunden af indsatsen og til at give en pude mod nålekontakt
  • Fladbundsindsatser kan rumme mere prøvevolumen end polyfjedrede eller koniske indsatser med trukket spids
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masseinstrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART indsatser er dimensionskontrollerede
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Micro Sampling
Indsæt type Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Emballagetype 1 Pack of 100
Størrelse (metrisk) åbning 6 mm
Volumen (metrisk) rest 4μ L
Grundstil Konisk med PE Polyspring
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.375 mL
Højde (metrisk) 29 mm
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Hætteglasindsats
Volumen (metrisk) Brugbar 0.25 mL
Til brug med (udstyr) Hætteglas (niveau 3, 2 ml)