Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glasindsatser Polyspring til 2 ml HPLC & GC AMPULLER, NIVEAU 3
Artikelnummer. 17303983 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Grundstil:
Flad bund
Konisk med Polyspring
Konisk med Pulled Point
Præcisionspunkt konisk
Materiale:
GULDKVALITETSGLAS
Glas
Volumen (metrisk) Brugbar:
0,25 ml
0,35 ml
0,45 ml
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
500/pakke
5000/pakke
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grundstil Materiale Volumen (metrisk) Brugbar Mængde
17303983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 100/pakke
17953611 Konisk med Polyspring GULDKVALITETSGLAS 0,25 ml 100/pakke
17313983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 5000/pakke
17323983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 1000/pakke
17333983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 100/pakke
17343983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 5000/pakke
17353983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 1000/pakke
17363983 Konisk med Pulled Point Glas 0,35 ml 100/pakke
17373983 Konisk med Pulled Point Glas 0,35 ml 5000/pakke
17383983 Konisk med Pulled Point Glas 0,35 ml 1000/pakke
17393983 Flad bund Glas 0,45 ml 500/pakke
17895184 Præcisionspunkt konisk Glas 0,35 ml 100/pakke
17845204 Flad bund Glas 0,45 ml 500/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17303983 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PME03C1SP
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
For LC-MS- og GC-MS-analyser med begrænset volumen, der kræver reproducerbare, højfølsomme resultater, anvendes SureSTART glasindsatser (niveau 3) til 2 ml HPLC- og GC-ampuller.
Vælg Thermo Scientific SureSTART indsatser (niveau 3) med 2 ml ampuller ved analyse af prøver for at maksimere injektionsvolumen. Disse glasindsatser har en lille samlet volumen på 500 μl, med et minimum restvolumen på 2 μl. Når mikroprøver placeres og forsegles i en 2 ml flaske, kan de bruges i konventionelle autosamplerbakker. Vælg mellem polyspring konisk, pulled point konisk eller fladbundet indsættelsesformater. Koniske indsatser er mest effektive med restvolumen på 2-4 μl. Disse indsatser på Performance Level 3 er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre fysiske dimensioner og opfylde alle krav fra USA, EU og JPN farmakopæi.
Bemærk: Køb er kun for glasindsatser
Funktioner
  • Brug 9 mm skrue-top-ampuller, 11 mm snap-top-ampeller eller 11 mm crimp-top-ampuller med disse indsatser
  • Forsegl disse hætteglas med 9 mm skruelåg eller 11 mm krimp-/snap-hætter og de tilsvarende septaer afhængigt af, hvilken type hætteglas du bruger
Performance Level 3-inserts – til højtydende applikationer
  • Polyspring Koniske indsatser bruger en polyethylenfjeder til at centrere bunden af indsatsen og give en pude mod nålekontakt
  • Fladbundede indsatser kan rumme større prøvevolumen end polyspring- eller pulled point-koniske indsatser
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC- og LC Orbitrap™ MS-systemer samt andre højopløselige præcise masseinstrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART indsættelser er dimensionsbekræftede
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Mikroprøvetagning
Indsæt type Indsatser med fjeder til HPLC og GC Vials
Emballagetype 1 pakke med 100
Volumen (metrisk) rest 1 μl
Grundstil Konisk med Polyspring
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.375 mL
Mængde 100/pakke
Volumen (metrisk) Brugbar 0,25 ml
Til brug med (udstyr) 2 ml ampuller
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 29 mm
Produkttype Polyspring Indsæt