Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certificeret skruehætteglas og -hættesæt, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17855224 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) i alt:
40 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk) i alt
17855224 40 mL
1 options
Artikelnummer. 17855224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ACK40COTAS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder myndighedernes regler med niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certificeret skruehætteglas og hættesæt.
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certificeret skruehætteglas og hættesæt. Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med skruer i klart glas og polypropylenhætter med silikone/PTFE eller polyethylenskum/PTFE septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle.
Level 100 EPA-hætteglas
Vores Level 100 EPA-hætteglas behandles og emballeres under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem. Level 100-produkter er ikke certificerede eller forrensede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Diameter (metrisk) åbning 15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Materiale Klart glas
Septum Clear Silicone/White PTFE
Inkluderer 72 Hætteglas og hætter
Størrelse (metrisk) åbning 24 mm
Hårdhed 50 kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul
Tykkelse (metrisk) 3.3 mm
Lukkestørrelse 24 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 24 mm
Hætteglas type 40 ml hætteglas med skrue, niveau 3
Certificeringer/compliance HPLC og GC certificeret, EPA niveau 100
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype EPA-certificeret hætteglas og hættesæt