Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certificeret skruehætteglas- og hættesæt, niveau 2 højkapacitetsapplikationer
Artikelnummer. 17383803 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Septum:
Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
Klar silikone/hvid PTFE
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukkestørrelse Septum
17383803 12 ml Ravgul 15 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17393803 12 ml Klar 15 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17303813 16 ml Ravgul 18 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17313813 16 ml Klar 18 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17323813 20 ml Ravgul 24 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17333813 20 ml Klar 24 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17353813 40 ml Ravgul 24 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17363813 40 ml Ravgul 24 mm Klar silikone/hvid PTFE
17373813 40 ml Klar 24 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17383813 40 ml Klar 24 mm Klar silikone/hvid PTFE
17393813 4 ml Ravgul 13 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17303823 4 ml Klar 13 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17383823 8 ml Ravgul 15 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17393823 8 ml Klar 15 mm Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
17835194 20 ml Klar 24 mm Klar silikone/hvid PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17383803 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6AK12ACT
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certificeret skruehætteglas og hættesæt.
Sørg for, at dine miljøanalyser opfylder regeringsbestemmelser med vores niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certificeret skruehætteglas og hættesæt. Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj kapacitet, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem en række sæt, der indeholder hætteglas med skruer i klart eller ravfarvet glas og åbne eller lukkede polypropylenhætter med silikone/PTFE eller polyethylenskum/PTFE septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle.
Level 100 EPA-hætteglas
Vores Level 100 EPA-hætteglas behandles og emballeres under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem. Level 100-produkter er ikke certificerede eller forrensede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Specifikation Certificerede sæt
Til daglig analyse
Alle SureSTART produkter er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Farve (forsegling) Hvid/Hvid
Diameter (metrisk) åbning 9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 18.5 mm
Farve Ravgul
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 12 ml
Septum Hvidt polyethylenskum/hvidt PTFE
Inkluderer 200 hætteglas og hætter
Størrelse (metrisk) åbning 15 mm
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 12 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, lukket top, niveau 2
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 15 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 15 mm
Hætteglas type 12 ml hætteglas med skrue, niveau 2
Certificeringer/compliance Specifikationscertificeret, EPA niveau 100
Højde (metrisk) 66 mm
Produkttype EPA-certificeret hætteglas og hættesæt, niveau 2