Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 18274584 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Guld
Grå
Grøn
Gul
Rød
Sort
Septum:
Hvid silikone/blå PTFE
Klar silikone/hvid PTFE
PTFE/Silicone/PTFE
Silikone/PTFE
Silikone/PTFE; Blød
Stil:
Blød
Bonded
Forslids, blød
Forspaltet
Forspaltet, bundet
Magnetisk blikpladedæksel
Hårdhed:
30 Kyst
30 Shore
45 Shore
54 Kyst
55 Shore
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Stil Hårdhed
18274584 Grøn Klar silikone/hvid PTFE Forspaltet 55 Shore
17363993 Blå, Guld Silikone/PTFE Magnetisk blikpladedæksel 45 Shore
17334043 Blå Silikone/PTFE - 45 Shore
17344043 Blå Silikone/PTFE; Blød Blød 30 Kyst
17354043 Blå Silikone/PTFE; Blød Forslids, blød 30 Shore
17364043 Blå Silikone/PTFE - 45 Shore
17374043 Rød Silikone/PTFE - 45 Shore
17384043 Rød Silikone/PTFE - 45 Shore
17394043 Rød Silikone/PTFE - 45 Shore
17304053 Blå Silikone/PTFE - 45 Shore
17314053 Sort Silikone/PTFE Bonded 45 Shore
17324053 Sort Silikone/PTFE Bonded 45 Shore
17334053 Sort Silikone/PTFE Bonded 45 Shore
17344053 Grå Silikone/PTFE Forspaltet, bundet 45 Shore
17354053 Grå Silikone/PTFE Forspaltet, bundet 45 Shore
17364053 Grå Silikone/PTFE Forspaltet, bundet 45 Shore
17374053 Blå Silikone/PTFE Forspaltet 55 Shore
17384053 Blå Silikone/PTFE Forspaltet 55 Shore
17394053 Rød Silikone/PTFE Forspaltet 54 Kyst
17304063 Rød Hvid silikone/blå PTFE Forspaltet 54 Kyst
17314063 Rød Silikone/PTFE Forspaltet 55 Shore
17324063 Blå Silikone/PTFE Forspaltet 55 Shore
17334063 Blå PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17344063 Blå PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17354063 Rød PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17364063 Rød PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17374063 Rød PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17384063 Blå PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17815194 Gul Silikone/PTFE Forspaltet 55 Shore
17865204 Gul PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
17875204 Grøn PTFE/Silicone/PTFE - 45 Shore
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 18274584 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PSC9STS1G
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL skruehætteglas af glas, 2 mL skruehætteglas af guldkvalitet, skruemikroglas til total gendannelse til< 2 mL prøver, 1,7 mL High Recovery-glasskruehætteglas og glasskruemikrovials til< 2 mL prøver (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem polypropylenhætter med universal silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores ydeevne Level 3-hætter er specielt designet og behandlet til massespektrometriapplikationer og indeholder de laveste mængder af metaller, ekstraherbare materialer og udvaskbare materialer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
• Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
• Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Hvid/blå
Farve Grøn
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen, Silikone
Forspaltet Ja
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Septum Klar silikone/hvid PTFE
Inkluderer Septum
Materiale (forsegling) Silikone/PTFE
nr. pr. pakke 100
Stil Forspaltet
Hårdhed 55 Shore
Produktlinje SureSTART niveau 3
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm Screw Thread Vials
Hætteglas type 9 mm Screw thread
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 5.85 mm
Produkttype Skruedæksel - (AVCS)
Septum Color Hvid/Blå