Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL skruehætteglas af glas, 2 mL skruehætteglas af guldkvalitet, skruemikroglas til total gendannelse til< 2 mL prøver, 1,7 mL High Recovery-glasskruehætteglas og glasskruemikrovials til< 2 mL prøver (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem polypropylenhætter med universal silikone/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores ydeevne Level 3-hætter er specielt designet og behandlet til massespektrometriapplikationer og indeholder de laveste mængder af metaller, ekstraherbare materialer og udvaskbare materialer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Septum | Silikone/PTFE; Blød |
| Inkluderer | Septum |
| Niveau | Niveau 3 |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Stil | Forslids, blød |
| Vis mere |