Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning Artikelnummer.: 17875224
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    169.94 DKK / Pakke med 100
    Spare 1.06 DKK
    0.62% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17875224 Shop alle Thermo Scientific produkter
Grøn, Rød silikone/elfenben PTFE, AVCS Skruelåg, 100 Pk.
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Sort
Septum:
Hvid silikone/beige PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Hvid silikone/rød polyimid
Rød Silikone/Elfenben PFTE
Rød Silikone/Hvid PTFE
Rød silikone/elfenben PTFE
Type:
AVCS Skruelåg
Skruelåg
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
5000 Pk.
Artikelnummer. 17875224
Brand: Thermo Scientific™ 6ASC9RT1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    169.94 DKK / Pakke med 100
    Spare 1.06 DKK
    0.62% Slukket
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning til dine højkapacitetsapplikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL glasskruehætteglas og 1,7 mL højgenvindingsskrue mikrohætteglas af glas til< 2 mL prøver (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylenhætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Septum Rød silikone/elfenben PTFE
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type AVCS Skruelåg
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) Hætteglas med skruetråd
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning >