Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17815214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Sort
Septum:
Hvid silikone/beige PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Hvid silikone/rød polyimid
Rød Silikone/Elfenben PFTE
Rød Silikone/Hvid PTFE
Rød silikone/elfenben PTFE
Produkttype:
AVCS Skruelåg
Skruelåg
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Produkttype Mængde
17815214 Grøn Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17323863 Blå Rød silikone/elfenben PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17933611 Blå Hvid silikone/rød polyimid AVCS Skruelåg 100 stk.
17333863 Blå Rød silikone/elfenben PTFE AVCS Skruelåg 5000 pakker
17343863 Rød Rød Silikone/Hvid PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17353863 Rød Rød Silikone/Hvid PTFE AVCS Skruelåg 5000 pakker
17363863 Rød Rød Silikone/Hvid PTFE AVCS Skruelåg 1000 pakker
17373863 Blå Rød silikone/elfenben PTFE AVCS Skruelåg 1000 pakker
17383863 Blå Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17393863 Blå Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 5000 pakker
17303873 Rød Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17313873 Rød Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 5000 pakker
17323873 Rød Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 1000 pakker
17333873 Blå Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 1000 pakker
17343873 Blå Hvid silikone/beige PTFE Skruelåg 100 stk.
17353873 Blå Hvid silikone/beige PTFE Skruelåg 5000 pakker
17363873 Blå Hvid silikone/beige PTFE Skruelåg 1000 pakker
17373873 Blå Hvid silikone/beige PTFE Skruelåg 100 stk.
17383873 Blå Hvid silikone/beige PTFE Skruelåg 5000 pakker
17393873 Blå Hvid silikone/beige PTFE Skruelåg 1000 pakker
17805174 Blå Rød Silikone/Elfenben PFTE AVCS Skruelåg 100 stk.
17825204 Sort Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17875224 Grøn Rød silikone/elfenben PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17895174 Gul Hvid silikone/rød PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17875194 Sort Rød silikone/elfenben PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
17895204 Gul Rød silikone/elfenben PTFE AVCS Skruelåg 100 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 17815214 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASC9ST1G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning til dine højkapacitetsapplikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL glasskruehætteglas og 1,7 mL højgenvindingsskrue mikrohætteglas af glas til< 2 mL prøver (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylenhætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Septum Hvid silikone/rød PTFE
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) Hætteglas med skruetråd
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype AVCS Skruelåg