Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 1 hverdagsanalyse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17394133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Polyethylen, Integral
Rød naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Produkttype:
Bundet skruehætte
Skruehætte (AVCS)
Mængde:
100 stk.
100/Pk.
1000 pakker
5000 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
17394133 Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk. -
17344123 Rød naturgummi/TEF Skruehætte (AVCS) 100 stk. -
17903611 Polyethylen, Integral Skruehætte (AVCS) 100/Pk. -
17364123 Rød naturgummi/TEF Skruehætte (AVCS) 1000 pakker -
17354123 Rød naturgummi/TEF Skruehætte (AVCS) 5000 pakker -
17374123 Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk. -
17394123 Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker -
17384123 Rødt gummi/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker -
17304133 Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 100 stk. -
17324133 Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker -
17314133 Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker -
17334133 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 100 stk. -
17384133 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 1000 pakker -
17344133 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 5000 pakker -
17354133 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 100 stk. -
17374133 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 1000 pakker -
17364133 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 5000 pakker -
17314143 Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 1000 pakker -
17304143 Silikone/PTFE Skruehætte (AVCS) 5000 pakker -
17895194 Silikone/PTFE Bundet skruehætte 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 17394133 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CHSC940
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
På lager
Add to basket
Add to basket
Vælg niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg til kromatografi godkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL glasskruehætteglas og 2 mL polypropylen skrue mikrohætteglas til< 2 mL prøver (niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem polypropylenhætter med silikone/PTFE eller gummi/TEF septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores Performance Level 1-kapsler er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
SureStop Hætteglas og avancerede hættelukkesystemer (AVCS) hætter
Denne patenterede kombination af skruetopflaske/hætte har et gennemtrængningsbestandigt forseglingsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkningsplaceringsflange for at sikre en effektiv forsegling, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop Vials og AVCS kapsler har universel instrument-kompatibilitet for alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskningsniveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bonded caps for dem, der søger renere spektra.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 1
Stil Forspaltet
Hårdhed 55 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 1
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm hætteglas med skruegevind
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Skruehætte (AVCS)
Septum Color Hvid/Blå