Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17384133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Septum:
Hvid Silikone/Hvid PTFE
Hvid silikone/blå PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rød naturgummi/klar TEF
Rød silikone/elfenben PTFE
Type:
AVCS Skruelåg
Skruelåg
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17384133
Brand: Thermo Scientific™ CHSC935UBT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg til kromatografi godkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 9 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL glasskruehætteglas og 2 mL polypropylen skrue mikrohætteglas til< 2 mL prøver (niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem polypropylenhætter med silikone/PTFE eller gummi/TEF septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Forudspaltede og bundne septa-muligheder er tilgængelige. Vores AVCS™ hætter inkorporerer Advanced Vial Closure System-teknologi for at sikre optimal tætningskompression, når et hætteglas lukkes. Bruge AVCS skruelåg med vores SureStop™ hætteglas for effektive forseglinger, ensartede data og øget prøvegennemløb.
Vores Performance Level 1 caps er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
SureStop Hætteglas& Avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) Caps:
Denne patenterede kombination af hætteglas/hætte med skruetop har et gennemskubningsbestandigt tætningsringdesign, kontrolleret septumkompression og SureStop lukkepositioneringsflange for at sikre en effektiv tætning, der eliminerer under- og overforsegling, reducerer opløsningsmiddelfordampning og skaber færre autosampler-afbrydelser. SureStop hætteglas og AVCS hætter har universel instrumentkompatibilitet til alle LC- og GC-autosamplere. De indeholder også lave udvaskelige niveauer, hvilket gør dem til et ideelt alternativ til bundne hætter for dem, der søger renere spektre.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Septum Hvid Silikone/Hvid PTFE
Niveau Niveau 1
Stil Bonded
Produktlinje SureSTART Niveau 1
Mængde 1000 pakker
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm skruehætteglas