Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm niveau 2 skruelåg til højkapacitetsapplikationer
Artikelnummer. 17805204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
PE-skum/PTFE
Silikone/Aluminium
Hårdhed:
50 Shore A
75 Kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Hårdhed Pakningsstørrelse
17805204 PE-skum/PTFE 75 Kyst Pakke med 100
30286150 Silikone/Aluminium 50 Shore A -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17805204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASC24CTP
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 24 mm åbning til dine højkapacitetsapplikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm skruehætter med skruehætteglas med 24 mm åbning, inklusive vores SureSTART 40 ml glas-skruetop-headspace-flasker (niveau 2). Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylenhætter med alsidig PE-skum/PTFE-septa, der er designet til at reducere problemer med nålen til autosampler.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum PE-skum/PTFE
Til brug med (applikation) Ikke for PFAS
Inkluderer Septum
Hårdhed 75 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Lukkestørrelse 24 mm
Til brug med (udstyr) 24-400 skrueflaske
ACT-mærke Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Skruelåg
Septum Color Hvid/Beige