Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, niveau 2 High-Throughput-applikationer
Artikelnummer. 18294584 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Beige
Klar, Beige
Materiale:
PTFE, Silikone
Silikone, PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
2,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
19,5 mm
22 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Tykkelse (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig
18294584 Hvid, Beige PTFE, Silikone 1,5 mm 19,5 mm
17885214 Klar, Beige Silikone, PTFE 2,6 mm 22 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18294584 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6A20ST20
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Udskift din slidte septa med Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Udskift din slidte septa med Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg vores alsidige silikone/PTFE-septa fremstillet med en shore-værdi på 50 for at reducere problemer med autosamplernåle.
  • Silikone/PTFE - Ideelt til temperaturer - 60 - 200 °C, og bløde/tynde septaer er gode til tynde, skrøbelige nåle.
  • PTFE - Ideel til temperaturer -200 - 250 °C og højeste opløsningsmiddelstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid, Beige
Diameter (metrisk) Udvendig 19,5 mm
Materiale PTFE, Silikone
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE
Emballagetype 1 pakke med 100
Hårdhed 50 kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Lukkestørrelse 20-400 skrue-gevindhætter
Til brug med (udstyr) 20-400 Gevindhætter
Septa-størrelse (metrisk) 19.5 mm
ACT-mærke Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Septa