Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm GC flaskepropper (niveau 2)
Artikelnummer. 17393763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
100/Pk
1000/pakke
5000/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke
17393763 100/Pk
17303773 5000/pakke
17313773 1000/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17393763 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6A20BS
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug SureSTART 20 mm stoppere (niveau 2) til GC-applikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er afgørende
Vælg SureSTART 20 mm propper (niveau 2) med 20 mm crimp-ampuler eller SureSTART 20 mm Crimp Headspace-flasker (niveau 2), tilgængelige i forskellige pakkestørrelser med lav permeabilitet, 3 mm tykke bromobutylgummipropper, designet til at give et omkostningseffektivt alternativ til septa. Niveau 2-propper gennemgår en ekstra konditioneringsproces for at reducere ekstraktionsmateriale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Brombutylgummi
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 100/Pk
Emballagetype 1 pakke med 100
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Headspace-hætteglas
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Hættestopper