Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm stoppere, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Propper med crimp-hætteglas, der har en 20 mm åbning og en sikker push-pasning, inklusive vores SureSTART 20 mm Crimp Headspace-hætteglas (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj kapacitet, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem forskellige pakningsstørrelser med lav permeabilitet, 3 mm tykke bromobutylgummipropper designet til at give et effektivt alternativ til crimphætter.
Vores ydeevne Level 2 propper er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS og LC-MS analyser.
Niveau 2 SureSTART 20 mm propper er fremstillet af bromobutylgummi med lav permeabilitet, hvilket gør dem velegnede til lavtemperaturgasanalyse og gaslagring med lav flygtighed.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gray |
| Materiale | Bromobutyl Rubber |
| Niveau | Niveau 2 |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Emballagetype | 10 packs of 100 |
| Produktlinje | SureSTART Level 2 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Certificeringer/compliance | Specification Certified |
| Type | Prop |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Vis mere |