Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm GC flaskepropper (niveau 1)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg SureSTART 20 mm propper (niveau 1) med 20 mm crimp-ampuller eller SureSTART 20 mm Crimp Headspace-flasker (niveau 1), tilgængelige i forskellige pakkestørrelser med lav permeabilitet, 3 mm tykke Bromobutyl gummipropper, designet til at give et omkostningseffektivt alternativ til septa.
Brug vores Performance Level 1 propper med crimp-ampuler, der har en åbning på 20 mm og en sikker skubbepasning for optimal ydeevne fra dine daglige kromatografianalyser.
Niveau 1 SureSTART 20 mm stoppere er fremstillet af lavpermeabelt bromobutylgummi, hvilket gør dem egnede til lavtemperaturgasanalyse og lavt flygtig gaslagring.
Præstationsniveauerne SureSTART
• Niveau 1: Daglig analyse
Kromatografigodkendte
SureSTART niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
• Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART , har niveau 2-produkter meget lavt metalindhold, udvindelige og udvaskbare stoffer for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
• Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART , pakkes niveau 3-produkter i renrum for at beskytte mod miljømæssige faktorer. De indeholder de laveste niveauer af metaller, udvindingsstoffer og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Materiale | Brombutylgummi |
| Niveau | Niveau 1 |
| nr. pr. pakke | 100/pakke |
| Emballagetype | 1 pakke med 100 |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 1 |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm Crimp Headspace-hætteglas |
| Vis mere |