Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Septa, niveau 2 High-throughput applikationer
Artikelnummer. 17885204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Beige
Sort, Grå
Materiale:
Butyl/PTFE
Silikone, PTFE
Hårdhed:
45 Kyst
50 kyst
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Hårdhed
17885204 Sort, Grå Butyl/PTFE 50 kyst
17323773 Hvid, Beige Silikone, PTFE 45 Kyst
17333773 Hvid, Beige Silikone, PTFE 45 Kyst
17343773 Hvid, Beige Silikone, PTFE 45 Kyst
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17885204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6A20CBT3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift din slidte septa med Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Septa (Niveau 2).
Udskift din slidte septa med Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Septa (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj kapacitet, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem forskellige pakkestørrelser af silikone/PTFE eller butyl/PTFE septa fremstillet med shore værdier på henholdsvis 45 og 50 for at reducere problemer med autosampler nåle.
Vores performance Level 2 septa er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS og LC-MS analyser.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Grå
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Butyl/PTFE
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Butyl/PTFE PharmaFix
Emballagetype 1 pack of 100
Hårdhed 50 kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Lukkestørrelse 20 mm Crimp Caps
Til brug med (udstyr) Crimp Cap
Septa-størrelse (metrisk) 20 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Septa, niveau 2