Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC og GC Ampullesepta (Niveau 2)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17323773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Beige
Sort, Grå
Materiale:
Butyl/PTFE
Silikone, PTFE
Hårdhed:
45 Kyst
50 kyst
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Hårdhed
17323773 Hvid, Beige Silikone, PTFE 45 Kyst
17333773 Hvid, Beige Silikone, PTFE 45 Kyst
17343773 Hvid, Beige Silikone, PTFE 45 Kyst
17885204 Sort, Grå Butyl/PTFE 50 kyst
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17323773 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6A20ST1
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Brug SureSTART Septa (Niveau 2) til højkapacitets GC-analyse, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen
Vælg Thermo Scientific SureSTART 20 mm Septa (Niveau 2), tilgængelig i forskellige pakkestørrelser af Silikone/PTFE eller Butyl/PTFE Septa, fremstillet med 45 og 50 shore hardness for at passe til en række GC-applikationer
  • Silikone/PTFE - Ideelt til temperaturer - 60 - 200 °C, og bløde/tynde septaer er gode til tynde, skrøbelige nåle.
  • PTFE - Ideel til temperaturer -200 - 250 °C og højeste opløsningsmiddelstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid, Beige
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Silikone, PTFE
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE
Emballagetype 1 pakke med 100
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Lukkestørrelse 20 mm krympehætter
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Caps
Septa-størrelse (metrisk) 20 mm
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Septa