Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17393833 Shop alle Thermo Scientific produkter
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE
Hvid silikone/beige PTFE
Rød silikone/naturlig PTFE
Silikone/Aluminium
Sort Butyl/Grå PTFE
Materiale:
Aluminium
Magnetisk stål
Hårdhed:
40 Kyst
45 Kyst
50 Shore
50 kyst
55 Kyst
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
Artikelnummer. 17393833
Brand: Thermo Scientific™ 6AMCC20STHT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning, inklusive vores SureSTART 10 mL og 20 mL Glas Crimp Top Headspace-hætteglas (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem aluminium og magnetiske stålhætter med silikone/PTFE eller butyl/PTFE septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Låg med trykudløsningsteknologi deles for at tillade sikker frigivelse af høje indvendige hætteglastryk. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Niveau 2 SureSTART 20 mm Crimp Caps funktion:
• Trykudløserhætte design– Hætten har en perforeret ring, som vil splitte, hvis skillevæggen skubbes opad af højt indre tryk. Dette frigiver forseglingen for at tillade trykket at slippe sikkert.
• Støbt Pharmafix Septa– Disse septa er sammensat af et hårdt centralt område af PTFE indlejret i en ydre og øvre belægning af en blødere butylelastomer.
• Høj temperatur Septa– En specialiseret silikoneformulering gør det muligt at opvarme disse septa til over 250 °C uden overdreven blødgøring af skillevæggen eller frigivelse af flygtige dampe.
De SureSTART Præstationsniveauer
•Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2-produkter har meget lavt metalindhold, ekstraherbare materialer og udvaskbare materialer for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter pakkes i rene rum for at beskytte mod miljøfaktorer. De indeholder de laveste niveauer af metaller, ekstraherbare og udvaskbare materialer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Rød/naturlig
Farve Sølv
Materiale Magnetisk stål
Septum Rød silikone/naturlig PTFE
Materiale (forsegling) Silikone/PTFE
Niveau Niveau 2
Stil Høj temperatur
Hårdhed 55 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 1000 pakker
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Crimp Cap
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Headspace-hætteglas