Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17343783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE
Butyl/PTFE, støbt farmafix
Silikone/Aluminium
Silikone/PTFE
Silikone/PTFE, blød
Silikone/PTFE, høj temperatur
Sort Butyl/Grå PTFE
Materiale:
Aluminium
Magnetisk stål
Hårdhed:
40 Kyst
45 Kyst
50 Shore
50 kyst
55 Kyst
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Materiale Hårdhed Mængde
17343783 Silikone/PTFE Aluminium 45 Kyst 100 stk.
17313783 Butyl/PTFE, støbt farmafix Aluminium 50 kyst 100 stk.
17323783 Sort Butyl/Grå PTFE Aluminium 50 kyst 5000 pakker
17333783 Butyl/PTFE, støbt farmafix Aluminium 50 kyst 1000 pakker
17353783 Silikone/PTFE Aluminium 45 Kyst 5000 pakker
17363783 Silikone/PTFE Aluminium 45 Kyst 1000 pakker
17343833 Silikone/PTFE, blød Magnetisk stål 40 Kyst 100 stk.
17353833 Blå Silikone/Klar PTFE Magnetisk stål 40 Kyst 5000 pakker
17363833 Silikone/PTFE, blød Magnetisk stål 40 Kyst 1000 pakker
17373833 Silikone/PTFE, høj temperatur Magnetisk stål 55 Kyst 100 stk.
17383833 Silikone/PTFE, høj temperatur Magnetisk stål 55 Kyst 5000 pakker
17393833 Silikone/PTFE, høj temperatur Magnetisk stål 55 Kyst 1000 pakker
17303843 Silikone/PTFE Aluminium 45 Kyst 100 stk.
17313843 Silikone/PTFE Aluminium 45 Kyst 5000 pakker
17323843 Silikone/PTFE Aluminium 45 Kyst 1000 pakker
30286152 Silikone/Aluminium Aluminium 50 Shore 100 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17343783 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ACC20ST1
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp-ampler med 20 mm åbning, inklusive vores SureSTART 10 ml og 20 ml Glass Crimp Top Headspace Vials (niveau 2). Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem aluminiums- og magnetiske stålkapsler med silikone/PTFE- eller butyl/PTFE-septa med forskellige hårdhedsværdier, designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. Kapsler med trykfrigørelsesteknologi vil splittes for at muliggøre sikker frigivelse af høje interne flasketryk. Brug Thermo Scientific™ manuelle eller elektroniske krimpere og afmonteringsknapper for nem påføring og fjernelse af krimphætter.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Hvid/beige
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE
Til brug med (applikation) Ikke for PFAS
Inkluderer Septum
Materiale (forsegling) Silikone/PTFE
Niveau Niveau 2
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Headspace-hætteglas
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Crimp Cap
Septum Color Hvid/Beige