Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 1 hverdagsanalyse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning, inklusive vores SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-hætteglas (Niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem aluminium og magnetiske stålhætter med silikone/PTFE eller butyl/PTFE septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores Performance Level 1 caps er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
Niveau 1 SureSTART 20 mm Crimp Caps har støbte skillevægge med hævede forsegling og injektionsmærker. De er sammensat af butylelastomer dækket med et tyndt lag PTFE på den ene overflade.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Blå/hvid |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| Septum | Blå silikone/hvid PTFE |
| Niveau | Niveau 1 |
| Produktlinje | SureSTART |
| Mængde | 100 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Certificeringer/compliance | Specifikation certificeret |
| Type | Crimp Cap |
| Vis mere |