Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17364103 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Guld
Sølv
Septum:
Åbn Top
Blå Silikone/Klar PTFE
Blå silikone/hvid PTFE
Grå Butyl/Grå PTFE, støbt
Materiale:
Aluminium
Magnetisk stål
Mængde:
100 Pk.
100 stk.
1000 Pk.
5000 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 17364103
Brand: Thermo Scientific™ CHCC201MF
Vælg niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps til kromatografi godkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning, inklusive vores SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-hætteglas (Niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem aluminium og magnetiske stålhætter med silikone/PTFE eller butyl/PTFE septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores Performance Level 1 caps er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
Niveau 1 SureSTART 20 mm Crimp Caps har støbte skillevægge med hævede forsegling og injektionsmærker. De er sammensat af butylelastomer dækket med et tyndt lag PTFE på den ene overflade.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Grå/Grå
Farve Guld
Materiale Magnetisk stål
Septum Grå Butyl/Grå PTFE, støbt
Niveau Niveau 1
Produktlinje SureSTART Niveau 1
Mængde 5000 Pk.
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Crimp Cap
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Headspace-hætteglas