Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17334103 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Guld
Sølv
Septum:
Åbn Top
Blå Silikone/Klar PTFE
Blå silikone/hvid PTFE
Grå Butyl/Grå PTFE, støbt
Materiale:
Aluminium
Magnetisk stål
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Materiale Mængde Pakningsstørrelse
17334103 Sølv Grå Butyl/Grå PTFE, støbt Aluminium 100 stk. -
17384103 Sølv Grå Butyl/Grå PTFE, støbt Aluminium 1000 pakker -
17344103 Sølv Grå Butyl/Grå PTFE, støbt Aluminium 5000 pakker -
17354103 Guld Grå Butyl/Grå PTFE, støbt Magnetisk stål 100 stk. -
17374103 Guld Grå Butyl/Grå PTFE, støbt Magnetisk stål 1000 pakker -
17364103 Guld Grå Butyl/Grå PTFE, støbt Magnetisk stål 5000 pakker -
17394103 Sølv Blå silikone/hvid PTFE Aluminium 100 stk. -
17344113 Sølv Blå silikone/hvid PTFE Aluminium 1000 pakker -
17304113 Sølv Blå silikone/hvid PTFE Aluminium 5000 pakker -
17314113 Guld Blå Silikone/Klar PTFE Magnetisk stål 100 stk. -
17334113 Guld Blå Silikone/Klar PTFE Magnetisk stål 1000 pakker -
17324113 Guld Blå Silikone/Klar PTFE Magnetisk stål 5000 pakker -
17865224 Sølv Åbn Top Aluminium 100 stk. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17334103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CHCC201
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vælg niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps til kromatografi godkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning, inklusive vores SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-hætteglas (Niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem aluminium og magnetiske stålhætter med silikone/PTFE eller butyl/PTFE septa designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores Performance Level 1-kapsler er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
Niveau 1 SureSTART 20 mm krympekapsler har støbte septaer med hævede forseglings- og injektionsmærker. De består af butylelastomer dækket med et tyndt lag PTFE på én overflade.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Grå/Grå
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Grå Butyl/Grå PTFE, støbt
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 1
Hårdhed 50 Shore
Produktlinje SureSTART
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Headspace-hætteglas
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Crimp Cap
Septum Color Gray/Gray