Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylen Snap Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17383903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Grundstil:
Indsæt hætteglas, flad bund
Indsæt hætteglas, konisk
Indsæt type:
Fixed Insert
Volumen (metrisk) i alt:
0,3 ml
0,8 ml
1 ml
Mængde:
100 stk.
1000/Cs.
5000/Cs.
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grundstil Indsæt type Volumen (metrisk) i alt Mængde
17383903 Indsæt hætteglas, konisk Fixed Insert 0,3 ml 100 stk.
17393903 Indsæt hætteglas, konisk Fixed Insert 0,3 ml 5000/Cs.
17303913 Indsæt hætteglas, konisk Fixed Insert 0,3 ml 1000/Cs.
17313913 Indsæt hætteglas, konisk Fixed Insert 0,8 ml 100 stk.
17323913 Indsæt hætteglas, konisk Fixed Insert 0,8 ml 5000/Cs.
17333913 Indsæt hætteglas, konisk Fixed Insert 0,8 ml 1000/Cs.
17343913 Indsæt hætteglas, flad bund Fixed Insert 1 ml 100 stk.
17353913 Indsæt hætteglas, flad bund Fixed Insert 1 ml 5000/Cs.
17363913 Indsæt hætteglas, flad bund Fixed Insert 1 ml 1000/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17383903 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ERV1103PPC
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Bruge SureSTART™ 2 mL Polypropylen Snap Top Microvials, Performance Level 1, til daglig analyse af< 2 mL prøver med polære opløsningsmidler eller vand/polære opløsningsmiddelblandinger.
Brug præstationsniveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylen Snap Top Microvials til hverdagskromatografianalyse af< 2 ml prøver. De giver et overkommeligt valg og kan bruges med alle HPLC/UHPLC instrumenttyper. Disse klare 2 mL hætteglas med trykknapper er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner. Forsegl disse hætteglas med snap top med 11 mm snaphætter og septa, som sælges separat.
Ydeevne niveau 1 hætteglas– til hverdagsanalyser
  • Hav en enkelt bølge på hætteglasset
  • Er velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer
  • Polypropylenhætteglas anbefales ved analyse af polære forbindelser/analytter
  • Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
  • Til brug til at verificere tilstedeværelse af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, ELSD og fluorescens
  • Anbefales ikke til brug med ikke-polære opløsningsmidler
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) (U)HPLC, MS, PFAS
Uddannet No
Indsæt type Fixed Insert
Materiale (coating) No
Emballagetype 1 Pk. of 100
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Volumen (metrisk) rest 4μ L
Grundstil Indsæt hætteglas, konisk
Produktlinje SureSTART Niveau 1
Volumen (metrisk) i alt 0,3 ml
Lukketype Snap Cap
Mængde 100 stk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 0.20 mL
Til brug med (udstyr) 11 mm Snap Caps og Septa
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Snap Microvial