Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylen Snap Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 1 hverdagsanalyse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge SureSTART™ 2 mL Polypropylen Snap Top Microvials, Performance Level 1, til daglig analyse af< 2 mL prøver med polære opløsningsmidler eller vand/polære opløsningsmiddelblandinger.
Brug præstationsniveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylen Snap Top Microvials til hverdagskromatografianalyse af< 2 ml prøver. De giver et overkommeligt valg og kan bruges med alle HPLC/UHPLC instrumenttyper. Disse klare 2 mL hætteglas med trykknapper er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner. Forsegl disse hætteglas med snap top med 11 mm snaphætter og septa, som sælges separat.
Ydeevne niveau 1 hætteglas– til hverdagsanalyser
- Hav en enkelt bølge på hætteglasset
- Er velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer
- Polypropylenhætteglas anbefales ved analyse af polære forbindelser/analytter
- Velegnet til HPLC/UHPLC-applikationer
- Til brug til at verificere tilstedeværelse af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, ELSD og fluorescens
- Anbefales ikke til brug med ikke-polære opløsningsmidler
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Niveau | Niveau 1 |
| Størrelse (metrisk) åbning | 11 mm |
| Volumen (metrisk) rest | 8μ L |
| Grundstil | Indsæt hætteglas, flad bund |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 1 |
| Volumen (metrisk) i alt | 1 ml |
| Lukketype | Snap Cap |
| Vis mere |