Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL GULD-Grade glasskrue og crimp top hætteglas, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17384073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Lukketype:
Crimp Cap
Skruelåg
nr. pr. pakke:
100/Pk.
1000/pakke
5000,-/pakke
Artikelnummer. 17384073
Brand: Thermo Scientific™ 6PSV91PGF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 2 mL GOLD-Grade glasskrue og crimp-tophætteglas, ydeevneniveau 3, ved analyse af analytter, der adsorberer kraftigt på glasoverfladen eller er følsomme over for prøvens pH-ændringer.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL GOLD-Grade klare glasskrue og crimp-tophætteglas, ydeevneniveau 3, ved analyse af analytter såsom polære forbindelser, der adsorberer kraftigt på glasoverfladen eller er følsomme over for prøvens pH-ændringer. Disse niveau 3 hætteglas til højtydende applikationer er lavet af lav-adsorption GOLD-grade glas og tilbyder:
  • Højeste glasrenhed til rådighed
  • Lavest mulig overfladeaktivitet
  • Ultralav adsorption og pH-skift til ultrasporanalyse
Niveau 3 hætteglas er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet og opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia.
Køb i løs vægt for større besparelser.
Funktioner
GULD-grade skrue- og krympehætteglas:
  • Brug 9 mm skruelåg og septa eller 11 mm crimp hætter og septa til at forsegle henholdsvis skruetop eller crimp top hætteglas
  • Bruge Thermo Scientific manuelle eller elektroniske crimpere og decrimpers for at forsegle og fjerne din crimptop fra hætteglasset
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Identificeret af tre bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 5000,-/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Grundstil Flad base
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 2 mL GULD-Grade SureStop™ Glasskruehætteglas, niveau 3
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL