Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Snap Top-hætteglas, niveau 2 High-Throughput-applikationer
Artikelnummer. p-7237202 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Klart glas
Ravgult glas
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000/pakke
Artikelnummer. 17353853
Brand: Thermo Scientific™ 6ARV111P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 2 mL Snap Top-hætteglas, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i applikationer med høj kapacitet.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Snap-hætteglas, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i applikationer med høj gennemstrømning ved brug af GC, HPLC/UHPLC og enkelt- eller tredobbelte quadrupol MS-systemer. Brug niveau 2-hætteglas til rutinemæssige QA/QC-applikationer, hvor analytniveauerne er opnåelige eller tæt på metodedetektionsniveauet. Tilgængelig i klart og ravfarvet glas, snap top hætteglas har meget lavt metalindhold, ekstraherbare og udvaskbare og overholder høje standarder, så du kan opfylde dine lovmæssige krav. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet.
Funktioner
  • Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Bruge Thermo Scientific 11 mm snaphætter& septa eller 11 mm krympehætter& septa for at forsegle dette hætteglas
  • Bruge Thermo Scientific manuelle eller elektroniske crimpere og decrimpers for at forsegle og fjerne din crimptop fra hætteglasset
  • Køb i løs vægt for større besparelser
  • Vores snaphætter giver en meget tæt forsegling på grund af deres bløde polyethylen (PE) materiale og dobbeltklikfunktion
Ydeevne niveau 2 hætteglas– til High-Throughput-applikationer
  • Identificeret af to bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 100/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Volumen (metrisk) rest 170μ L
Grundstil Flad base
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 2 mL Snap-glashætteglas, niveau 2
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL