Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17364073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Klart glas
Klart silaniseret glas
Ravgult glas
Lukketype:
Kort gevind skruelåg
SureStop Skruelåg
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000,-/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17364073
Brand: Thermo Scientific™ 6PSV91PF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, ydeevneniveau 3, til højtydende GC-MS- og LC-MS-applikationer.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, ydeevneniveau 3, til højtydende applikationer, når følsomhed er et must. Niveau 3 hætteglas er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. Dette tilbud inkluderer Thermo Scientific™ SureStop™ hætteglas, som ved brug med 9 mm AVCS™ skruelåg, sikrer en optimal tætning hver gang. De SureStop hætteglas-AVCS-hættesystem er specielt designet til at forhindre fejl i hætteglas med skruegevind, såsom hættehældning, hættedeformiteter, løsnede septa eller skillevægsgennemtrængning, hvilket forhindrer injektionsfejl og prøvefordampning.
Funktioner
  • Fås i rav og klart glas
  • Specifikation Certificeret for at sikre deres fysiske dimensioner for autosampler-kompatibilitet
  • Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Identificeret af tre bølger på hætteglasset
  • Praktisk påskrivningsplaster til mange af hætteglassene
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 5000,-/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Grundstil Flad base
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 2 mL hætteglas med skruet silaniseret glas, niveau 3
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL