Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, niveau 2 høj-gennemstrømningsapplikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i applikationer med høj gennemstrømning ved brug af GC, HPLC/UHPLC og enkelt- eller tredobbelte quadrupol MS-systemer. Brug niveau 2-hætteglas til rutinemæssige QA/QC-applikationer, hvor analytniveauerne er opnåelige eller tæt på metodedetektionsniveauet. Disse 2 mL hætteglas med skruetop fås i klart og ravfarvet glas, og har meget lavt metalindhold, ekstraherbare og udvaskbare materialer og overholder høje standarder, så du kan opfylde dine lovmæssige krav. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet.
Funktioner
- Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
- Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle disse hætteglas
- Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 2 hætteglas– til High-Throughput-applikationer
- Identificeret af to bølger på hætteglasset
- Praktisk mærkat til at skrive på
- Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Ravgult glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Niveau | Niveau 2 |
| nr. pr. pakke | 1000/pack |
| Størrelse (metrisk) åbning | 9 mm |
| Volumen (metrisk) rest | 170μ L |
| Grundstil | Flad base |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 2 |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Lukketype | Kort gevind skruelåg |
| Vis mere |