Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, niveau 2 høj-gennemstrømningsapplikationer
Artikelnummer. 17343893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Amber
Clear
Materiale (coating):
No
Silanized
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (coating) Mængde Pakningsstørrelse
17343893 Clear No 100/Pk. Pakke med 100
17353893 Clear No 5000/Pk. -
17363893 Clear No 1000/Pk. -
17373893 Amber No 100/Pk. -
17383893 Amber No 5000/Pk. -
17393893 Amber No 1000/Pk. -
17303903 Amber Silanized 100/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17343893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASV91P
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i applikationer med høj gennemstrømning.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i applikationer med høj gennemstrømning ved brug af GC, HPLC/UHPLC og enkelt- eller tredobbelte quadrupol MS-systemer. Brug niveau 2-hætteglas til rutinemæssige QA/QC-applikationer, hvor analytniveauerne er opnåelige eller tæt på metodedetektionsniveauet. Disse 2 mL hætteglas med skruetop fås i klart og ravfarvet glas, og har meget lavt metalindhold, ekstraherbare og udvaskbare materialer og overholder høje standarder, så du kan opfylde dine lovmæssige krav. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet.
Funktioner
  • Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle disse hætteglas
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 2 hætteglas– til High-Throughput-applikationer
  • Identificeret af to bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Uddannet Yes
Indsæt type None
Materiale (coating) No
Emballagetype 1 Pk. of 100
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Trådstil 9 mm Short Thread
Volumen (metrisk) rest 170μ L
Grundstil Flad base
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Hætteglas type Vials
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Skruegevindflaske