Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, niveau 1 hverdagsanalyse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug præstationsniveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop til daglig kromatografianalyse. De giver et overkommeligt valg og kan bruges med alle GC- og HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Disse 2 mL hætteglas med skruetop er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner. Vælg mellem klart og ravfarvet glas. Hætteglassene opfylder alle krav i US, EU og JPN Pharmacopia. Forsegl disse hætteglas med skruetop med 9 mm skruelåg og septa.
Ydeevne niveau 1 hætteglas– til hverdagsanalyser
- Hav en enkelt bølge på hætteglasset
- Praktisk påskrivningsplaster på hætteglassene
- Er velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer
- Velegnet til GC og HPLC/UHPLC applikationer
- Til brug til at verificere tilstedeværelsen af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD, FID, NPD og ECD
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Ravgult glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Niveau | Niveau 1 |
| Størrelse (metrisk) åbning | 9 mm |
| Volumen (metrisk) rest | 170μ L |
| Grundstil | Flad bund |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 1 |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Lukketype | Kort gevind skruelåg |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Vis mere |