Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17324143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Amber
Clear
Mængde:
100/pakke
1000/Cs.
5000/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
17324143 Clear 100/pakke
17344143 Clear 1000/Cs.
17334143 Clear 5000/Cs.
17354143 Amber 100/pakke
17374143 Amber 1000/Cs.
17364143 Amber 5000/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17324143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CHSV910P
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop, ydeevneniveau 1, til daglige HPLC- eller GC-analyser. De er specifikationscertificerede og opfylder Pharmacopia-kravene.
Brug præstationsniveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL hætteglas med skruetop til daglig kromatografianalyse. De giver et overkommeligt valg og kan bruges med alle GC- og HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Disse 2 mL hætteglas med skruetop er specifikationscertificerede for at sikre autosampler-kompatible fysiske dimensioner. Vælg mellem klart og ravfarvet glas. Hætteglassene opfylder alle krav i US, EU og JPN Pharmacopia. Forsegl disse hætteglas med skruetop med 9 mm skruelåg og septa.
Ydeevne niveau 1 hætteglas– til hverdagsanalyser
  • Hav en enkelt bølge på hætteglasset
  • Praktisk påskrivningsplaster på hætteglassene
  • Er velegnet til QA/QC-applikationer ved hjælp af kernedetektorer
  • Velegnet til GC og HPLC/UHPLC applikationer
  • Til brug til at verificere tilstedeværelsen af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD, FID, NPD og ECD
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) HPLC, GC
Uddannet Yes
Indsæt type None
Materiale (coating) No
Emballagetype 1 Pk. of 100
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Trådstil 9 mm Short Thread
Volumen (metrisk) rest 170μ L
Grundstil Flad bund
Produktlinje SureSTART
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Mængde 100/pakke
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Til brug med (udstyr) 9 mm skruelåg og Septa
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Skruegevindflaske