Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glas Crimp Top Hætteglas, Level 2 High-Throughput applikationer
Artikelnummer. 17353793 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Klart glas
Ravgult glas
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000/pakke
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale nr. pr. pakke
17353793 Klart glas 1000/pakke
17333793 Klart glas 100/pakke
17343793 Klart glas 5000/pakke
17363793 Ravgult glas 100/pakke
17373793 Ravgult glas 5000/pakke
17383793 Ravgult glas 1000/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17353793 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ACV111PT
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Vælge SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i applikationer med høj gennemstrømning.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i high-throughput applikationer ved hjælp af GC, HPLC/UHPLC og enkelt- eller tredobbelt quadrupol MS-systemer. Brug disse hætteglas til rutinemæssige QA/QC-applikationer, hvor analytniveauerne er opnåelige eller tæt på metodedetektionsniveauet. De har meget lavt metalindhold, ekstraherbare og udvaskbare materialer og overholder høje standarder, så du kan opfylde dine lovmæssige krav. De er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet.
Funktioner
  • Fås i klart og ravfarvet glas
  • Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 11 mm krympehætter og septa til at forsegle disse hætteglas
  • Bruge Thermo Scientific manuelle eller elektroniske crimpere og decrimpers til at forsegle og fjerne dine crimphætter
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 2 hætteglas– til High-Throughput-applikationer
  • Identificeret af to bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 1000/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Volumen (metrisk) rest 170μ L
Grundstil Flad base
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Crimp Cap
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Crimp top-flaske