Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm præcisionsskruelåg, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 30286151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE
Rød silikone/naturlig PTFE
Silikone/Aluminium
Stil:
18 mm gevindkappe med hovedafstand
Blød
Høj temperatur
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Stil Mængde
30286151 Silikone/Aluminium 18 mm gevindkappe med hovedafstand 100 stk.
17303993 Blå Silikone/Klar PTFE Blød 100 stk.
17313993 Blå Silikone/Klar PTFE Blød 5000 pakker
17323993 Blå Silikone/Klar PTFE Blød 1000 pakker
17333993 Rød silikone/naturlig PTFE Høj temperatur 100 stk.
17343993 Rød silikone/naturlig PTFE Høj temperatur 5000 pakker
17353993 Rød silikone/naturlig PTFE Høj temperatur 1000 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30286151 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PMSC18SA13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm præcisionsskruelåg med skruehætteglas, der har en 18 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm præcisionsskruelåg med skruehætteglas, der har en 18 mm åbning, inklusive vores SureSTART 10 mL og 20 mL Screw Top Headspace-hætteglas (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem magnetiske stålhætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Vælg High Temperature septa for at tillade opvarmning til over 250 °C uden overdreven blødgøring af septum eller frigivelse af flygtige dampe.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Silver
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Steel
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Silikone/Aluminium
Til brug med (applikation) PFAS Headspace analysis
Inkluderer Assembled silicone/aluminum septum
Materiale (forsegling) Silicone/Aluminum
Størrelse (metrisk) åbning 8 mm
Stil 18 mm gevindkappe med hovedafstand
Hårdhed 50 Shore A
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Lukkestørrelse 18 mm
Til brug med (udstyr) Headspace autosampler
Diameter (metrisk) hul 8 mm
Hætteglas type 18 mm Headspace Screw Thread Vials
Autoklaverbar Autoclavable
Højde (metrisk) 11 mm
Produkttype Cap and Septa