Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA-certificerede hætteglas med skruetop, niveau 2 til applikationer med høj gennemstrømning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA-certificeret EPA-certificeret glasskrue-tophætteglas, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i højkapacitetsapplikationer, der bruger GC, HPLC/UHPLC og enkelt- eller tredobbelte quadrupol MS-systemer. Brug niveau 2-hætteglas til rutinemæssige QA/QC-applikationer, hvor analytniveauerne er opnåelige eller tæt på metodedetektionsniveauet. Disse 16 mL hætteglas med skruetop fås i klart og ravfarvet glas, har meget lavt metalindhold, ekstraherbare og udvaskbare og overholder høje standarder, så du kan opfylde dine lovmæssige krav. De er specifikationscertificerede og EPA-certificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet.
Niveau 100 EPA-hætteglas
Vores Level 100 EPA hætteglas behandles og emballeres under en strengt registreret ISO Kvalitetsstyringssystem. Level 100-produkter er ikke certificerede eller forrensede. Hver kasse af produktet er mærket med dets produktionsnummer og er depotforseglet for at sikre pålidelig chain-of-custody.
Funktioner
- Niveau 100 EPA-certificeret
- Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
- Brug 18 mm skruelåg og septa til at forsegle disse hætteglas
- Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 2 hætteglas– til High-Throughput-applikationer
- Identificeret af to bølger på hætteglasset
- Praktisk skrivning på patch
- Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Ravgult glas |
| Størrelse (metrisk) åbning | 18 mm |
| Volumen (metrisk) rest | 0.8 mL |
| Grundstil | Flad base |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 2 |
| Volumen (metrisk) i alt | 16 mL |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Certificeringer/compliance | EPA-certificeret |
| Type | 13-425 hætteglas med skruegevind |
| Markeringssted | Nej |
| Vis mere |