Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17835234 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17835234 Hvid Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 17835234 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASC15CTP
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 15 mm åbning til dine højkapacitetsapplikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 15 mm åbning, inklusive vores SureSTART 12 mL hætteglas med skruetop af glas (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylenhætter med PE-skum/PTFE-skillevægge til alle formål designet til at reducere problemer med autosamplernåle.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre præstationsniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere forbindelsers tilstedeværelse og kvantificering ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbare stoffer for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er konditioneret til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er konditioneret til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodeydelse samt høje niveauer af prøvesikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum PE-skum/PTFE
Inkluderer Septum
Hårdhed 75 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Lukkestørrelse 15 mm
Til brug med (udstyr) 15-425 hætteglas med skruegevind
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Skruelåg
Septum Color Hvid/Beige