Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruehætter med skrueampler med en åbning på 13 mm, inklusive vores SureSTART 4 ml glasskruetop-headspace-flasker (niveau 2). Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylen- og polyurethankapsler med allround silikone/PTFE-septa eller PE-skum/PTFE-septa, der er designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. En forud-spaltet septa er tilgængelig for dem, der ønsker septa, der forhindrer overfyldning af hætteglas og forsegler godt nok til at undgå fordampning af prøven.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2-ampuller har meget lavt metalindhold og udvaskningsmidler for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine regulatoriske krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3-produkter pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyurethan |
| Forspaltet | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |
| Septum | PE Skum/Beige PTFE |
| Inkluderer | Septum |
| Niveau | Niveau 2 |
| Hårdhed | 75 Kyst |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 2 |
| Show More |