Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruelåg med skruehætteglas, der har en 13 mm åbning, inklusive vores SureSTART 4 mL Glasskrue Top Headspace-hætteglas (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylen- og polyurethanhætter med silikone/PTFE-septa til alle formål eller PE-skum/PTFE-septa designet til at reducere problemer med autosamplernåle. En præ-spaltet septa-mulighed er tilgængelig for dem, der ønsker septa, der forhindrer problemer med overfyldning af hætteglas og forsegler godt nok til at undgå prøvefordampning.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | Hvid silikone/blå PTFE |
| Niveau | Niveau 2 |
| Hårdhed | 45 Kyst |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 2 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Certificeringer/compliance | Specifikation certificeret |
| Type | Skruelåg |
| Vis mere |