Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruelåg, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17313863 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Septum:
Hvid silikone/blå PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
PE Skum/Beige PTFE
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Forspaltet Pakningsstørrelse
17313863 Sort Hvid silikone/rød PTFE Nej -
17324043 Hvid Hvid silikone/blå PTFE Nej -
17845234 Hvid PE Skum/Beige PTFE Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17313863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASC13ST15
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruelåg med hætteglas med skrue, der har en 13 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruehætter med skrueampler med en åbning på 13 mm, inklusive vores SureSTART 4 ml glasskruetop-headspace-flasker (niveau 2). Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem polypropylen- og polyurethankapsler med allround silikone/PTFE-septa eller PE-skum/PTFE-septa, der er designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. En forud-spaltet septa er tilgængelig for dem, der ønsker septa, der forhindrer overfyldning af hætteglas og forsegler godt nok til at undgå fordampning af prøven.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Hvid silikone/rød PTFE
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 2
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 13-425 skruehætteglas
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Nej
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Skruelåg
Septum Color White/Red