Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm snaphætter, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17845194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rød
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE
Hvid silikone/blå PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE
Forspaltet:
Ja
Nej
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Forspaltet Mængde Pakningsstørrelse
17845194 Gul Hvid silikone/blå PTFE Ja 100 stk. -
17354003 Blå Hvid silikone/rød PTFE Nej 100 stk. -
17384163 Blå Blå Silikone/Klar PTFE Nej 100 stk. -
17394163 Blå Blå Silikone/Klar PTFE Nej 5000 pakker -
17384003 Rød Blå Silikone/Klar PTFE Nej 100 stk. -
17394003 Rød Blå Silikone/Klar PTFE Nej 5000 pakker -
17304013 Rød Blå Silikone/Klar PTFE Nej 1000 pakker -
17304173 Blå Blå Silikone/Klar PTFE Nej 1000 pakker -
17324013 Blå Hvid silikone/rød PTFE Nej 5000 pakker -
17334013 Rød Hvid silikone/rød PTFE Nej 100 stk. -
17344013 Rød Hvid silikone/rød PTFE Nej 5000 pakker -
17354013 Rød Hvid silikone/rød PTFE Nej 1000 pakker -
17364013 Blå Hvid silikone/rød PTFE Nej 1000 pakker -
17374013 Blå Hvid silikone/blå PTFE Ja 100 stk. -
17384013 Blå Hvid silikone/blå PTFE Ja 5000 pakker -
17394013 Rød Hvid silikone/blå PTFE Ja 100 stk. -
17304023 Rød Hvid silikone/blå PTFE Ja 5000 pakker -
17314023 Rød Hvid silikone/blå PTFE Ja 1000 pakker -
17324023 Blå Hvid silikone/blå PTFE Ja 1000 pakker -
17334023 Klar Hvid silikone/rød PTFE Ja 100 stk. -
17344023 Klar Hvid silikone/rød PTFE Ja 5000 pakker -
17354023 Klar Hvid silikone/rød PTFE Ja 1000 pakker -
17845174 Klar Hvid silikone/blå PTFE Ja 100 stk. -
17865214 Grøn Hvid silikone/blå PTFE Ja 100 stk. -
17815224 Rød Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE Nej 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 17845194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PRC11STS1Y
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snaphætteglas, der har en 11 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snaphætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL Snap-hætteglas, 1,5 mL Total Recovery Snap-hætteglas, High Recovery-snap-hætteglas og Glas Snap-mikrohætteglas til< 2 mL prøver (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem bløde polyethylenhætter med dobbelt snap-funktion, der garanterer en tæt forsegling. Vores snaphætter inkluderer silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede septa-muligheder er tilgængelige for dem, der ønsker septa, der forhindrer problemer med overfyldning af hætteglas og forsegler godt nok til at undgå prøvefordampning.
Vores ydeevneniveau 3-kondensatorer er specielt designet og behandlet til massespektrometri og indeholder de laveste mængder metaller, udtrækbare og udvaskbare stoffer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polyethylen
Forspaltet Ja
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Hvid silikone/blå PTFE
Inkluderer Septum
Stil Forspaltet
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) Hætteglas med snaphætte
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Snap Cap
Septum Color White/Blue