Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm snaphætter, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 17333843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Klar
Orange
Rød
Sort
Septum:
Naturgummi/Klar TEF
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Silikone/Polyimid
Virgin PTFE
Hårdhed:
45 Kyst
53 Kyst
55 Kyst
60 Kyst
Mængde:
100 stk.
1000/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Hårdhed Mængde Pakningsstørrelse
17333843 Blå Naturgummi/TEF 60 Kyst 100 stk. -
17993601 Blå Silikone/Polyimid 45 Kyst 100 stk. -
17343843 Blå Naturgummi/TEF 60 Kyst 5000/pakke -
17353843 Rød Naturgummi/TEF 60 Kyst 100 stk. -
17363843 Rød Naturgummi/Klar TEF 60 Kyst 5000/pakke -
17373843 Rød Naturgummi/TEF 60 Kyst 1000/pakke -
17383843 Blå Naturgummi/TEF 60 Kyst 1000/pakke -
17393843 Blå Silikone/PTFE 45 Kyst 100 stk. -
17303853 Blå Silikone/PTFE 45 Kyst 5000/pakke -
17313853 Rød Silikone/PTFE 55 Kyst 100 stk. -
17323853 Rød Silikone/PTFE 55 Kyst 5000/pakke -
17333853 Rød Silikone/PTFE 55 Kyst 1000/pakke -
17343853 Blå Silikone/PTFE 45 Kyst 1000/pakke -
17885174 Klar Rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk. Pakke med 100
17845184 Klar Silikone/PTFE 45 Kyst 100 stk. -
17815174 Sort Silikone/PTFE 45 Kyst 100 stk. -
17835214 Orange Silikone/PTFE 45 Kyst 100 stk. -
17875214 Orange Silikone/PTFE 45 Kyst 1000/pakke -
17825214 Klar Virgin PTFE 53 Kyst 100 stk. Pakke med 100
17835174 Blå Rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17333843 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ARC11NRT1
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snaphætteglas, der har en 11 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snaphætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL Snap-hætteglas (Niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem bløde polyethylenhætter med dobbelt snap-funktion, der garanterer en tæt forsegling. Vores snaphætter inkluderer silikone/PTFE eller gummi/TEF septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosampler nåle.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Naturlig/Klar
Farve Blå
Materiale Polyethylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Naturgummi/TEF
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 2
Hårdhed 60 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm snap ring-ampuller
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Snap Cap
Septum Color Rød-Orange/Klar