Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17373933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Klar silikone/hvid PTFE
PTFE/Silicone/PTFE
Silikone/PTFE
Materiale:
Aluminium
Aluminium, Silikone, PTFE
Magnetisk stål
Forspaltet:
Ja
Nej
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Materiale Forspaltet
17373933 Silikone/PTFE Magnetisk stål Ja
17323933 Silikone/PTFE Aluminium Nej
17333933 PTFE/Silicone/PTFE Aluminium Nej
17885184 Klar silikone/hvid PTFE Magnetisk stål Nej
18264584 Silikone/PTFE Aluminium, Silikone, PTFE Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17373933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PCCMST101X
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp-hætteglas, der har en 11 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL Glas Crimp Vials og Glas Crimp Microvials til< 2 mL prøver (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem aluminium og magnetiske stålhætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores ydeevne Level 3-hætter er specielt designet og behandlet til massespektrometriapplikationer og indeholder de laveste mængder af metaller, ekstraherbare materialer og udvaskbare materialer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Blå/Klar
Farve Sølv
Materiale Magnetisk stål
Forspaltet Ja
Septum Silikone/PTFE
Niveau Niveau 3
Stil Forslids, blød
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm krympehætteglas
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Crimp Cap