Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 3 højtydende applikationer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17333933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Klar silikone/hvid PTFE
PTFE/Silicone/PTFE
Silikone/PTFE
Silikone/PTFE, blød
Materiale:
Aluminium
Aluminium, Silikone, PTFE
Magnetisk stål
Forspaltet:
Ja
Nej
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Materiale Forspaltet
17333933 PTFE/Silicone/PTFE Aluminium Nej
17323933 Silikone/PTFE, blød Aluminium Nej
17373933 Silikone/PTFE, blød Magnetisk stål Ja
17885184 Klar silikone/hvid PTFE Magnetisk stål Nej
18264584 Silikone/PTFE Aluminium, Silikone, PTFE Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17333933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PCC11TST
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp-hætteglas, der har en 11 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp-ampuller med en åbning på 11 mm, inklusive vores SureSTART 2 ml glascrimp-ampuller og Glass Crimp Microvials til < 2 ml prøver (niveau 3). Vælg niveau 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at du opretholder de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet. Vælg mellem aluminiums- og magnetiske stålhætter med universal-/PTFE-septa af forskellige hårdhedsværdier, designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. Brug Thermo Scientific™ manuelle eller elektroniske krimpere og afmonteringsknapper for nem påføring og fjernelse af krimphætter.
Vores ydeevneniveau 3-kondensatorer er specielt designet og behandlet til massespektrometri og indeholder de laveste mængder metaller, udtrækbare og udvaskbare stoffer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Rød/Hvid/Rød
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum PTFE/Silicone/PTFE
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 3
Hårdhed 45 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm krympehætteglas
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Crimp Cap
Septum Color Rød/Hvid/Rød