Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp-ampuller med en åbning på 11 mm, inklusive vores SureSTART 2 ml glascrimp-ampuller og Glass Crimp Microvials til < 2 ml prøver (niveau 3). Vælg niveau 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at du opretholder de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet. Vælg mellem aluminiums- og magnetiske stålhætter med universal-/PTFE-septa af forskellige hårdhedsværdier, designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. Brug Thermo Scientific™ manuelle eller elektroniske krimpere og afmonteringsknapper for nem påføring og fjernelse af krimphætter.
Vores ydeevneniveau 3-kondensatorer er specielt designet og behandlet til massespektrometri og indeholder de laveste mængder metaller, udtrækbare og udvaskbare stoffer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Specifications
Specifications
| Farve (forsegling) | Blå/Klar |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Septum | Silikone/PTFE, blød |
| Inkluderer | Septum |
| Niveau | Niveau 3 |
| Stil | Blød |
| Show More |