Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 18264594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Blå
Grøn
Guld
Rød
Sølv
Septum:
Hvid silikone/rød PTFE
Naturligt rødt gummi/PTFE
Rød Silikone/Klar PTFE
Hårdhed:
45 Kyst
60 Kyst
nr. pr. pakke:
100 stk.
1000/Cs.
5000/Cs.
Artikelnummer. 18264594
Brand: Thermo Scientific™ 6ACC11NR1B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter med krympehætteglas, der har en 11 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL krympehætteglas af glas (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem aluminiumshætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
• Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
• Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Blå
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Septum Naturligt rødt gummi/PTFE
Inkluderer Septum
Materiale (forsegling) Naturligt rødt gummi/PTFE
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 100 stk.
Hårdhed 60 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (metrisk) 5.7 mm
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Crimp Cap
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) LC/GC autosampler
Hætteglas type 11 mm krympehætteglas