Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 2 applikationer med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 18224594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Guld
Rød
Sølv
Septum:
Hvid silikone/rød PTFE
Naturligt rødt gummi/PTFE
Rød Silikone/Klar PTFE
Hårdhed:
45 Kyst
60 Kyst
nr. pr. pakke:
100 stk.
1000/Cs.
5000/Cs.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Hårdhed nr. pr. pakke
18224594 Guld Naturligt rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk.
17353773 Sølv Rød Silikone/Klar PTFE 60 Kyst 100 stk.
17363773 Sølv Rød Silikone/Klar PTFE 60 Kyst 5000/Cs.
17373773 Sølv Rød Silikone/Klar PTFE 60 Kyst 1000/Cs.
17383773 Sølv Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst 100 stk.
17393773 Sølv Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst 5000/Cs.
17303783 Sølv Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst 1000/Cs.
18234594 Sølv Naturligt rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk.
18284584 Grøn Naturligt rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk.
18244594 Rød Naturligt rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk.
18264594 Blå Naturligt rødt gummi/PTFE 60 Kyst 100 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 18224594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ACC11NR1Y
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter med krympehætteglas, der har en 11 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL krympehætteglas af glas (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem aluminiumshætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
• Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
• Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Guld
Farve Guld
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Septum Naturligt rødt gummi/PTFE
Inkluderer Septum
Materiale (forsegling) Aluminium
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 100 stk.
Hårdhed 60 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) LC/GC autosampler
Hætteglas type 11 mm krympehætteglas
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (metrisk) 5.7 mm
Produkttype Crimp Cap