Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ Sølvfarvede aluminiums 11 mm krympehætter
Artikelnummer. 17353773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Hvid silikone/rød PTFE
Rød Silikone/Klar PTFE
Hårdhed:
45 Kyst
60 Kyst
ACT-mærke:
Ja
Nej
nr. pr. pakke:
100 stk.
1000/Cs.
5000/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Hårdhed ACT-mærke nr. pr. pakke
17353773 Rød Silikone/Klar PTFE 60 Kyst Ja 100 stk.
17363773 Rød Silikone/Klar PTFE 60 Kyst Nej 5000/Cs.
17373773 Rød Silikone/Klar PTFE 60 Kyst Ja 1000/Cs.
17383773 Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst Ja 100 stk.
17393773 Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst Nej 5000/Cs.
17303783 Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst Ja 1000/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17353773 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ACC11RT1
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Brug niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter med krympehætteglas, der har en 11 mm åbning til dine high-throughput applikationer, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL krympehætteglas af glas (niveau 2). Vælg Level 2-produkter til applikationer med høj gennemstrømning, når robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem aluminiumshætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores ydeevneniveau 2-kondensatorer er fremstillet og testet for at sikre lav udluftning, robusthed og reproducerbarhed af resultaterne til dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Rød Silikone/Klar PTFE
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 100 stk.
Hårdhed 60 Kyst
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm krympehætteglas
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Crimp Cap
Septum Color Red/Clear