Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 2 højkapacitetsapplikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krimphætter med krimphætteglas med en åbning på 11 mm, inklusive vores SureSTART 2 ml glasflasker (niveau 2). Vælg niveau 2-produkter til højkapacitetsapplikationer, hvor robusthed og reproducerbarhed er nøglen. Vælg mellem aluminiumshætter med universal-/PTFE-septa med forskellige hårdhedsværdier, designet til at reducere problemer med autosampler-nålen. Brug Thermo Scientific™ manuelle eller elektroniske krimpere og afmonteringsknapper for nem påføring og fjernelse af krimphætter.
Vores ydeevne Level 2-hætter er fremstillet og testet for at sikre lav blødning, robusthed og reproducerbarhed af resultater for dine rutinemæssige GC-MS- og LC-MS-analyser.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
• Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
• Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Grøn |
| Farve | Grøn |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Septum | Naturligt rødt gummi/PTFE |
| Inkluderer | Septum |
| Materiale (forsegling) | Naturligt rødt gummi/PTFE |
| Vis mere |